Learn More
2-acétyl-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
0.05€ - 13.76€
Identifiants chimiques
CAS | 6940-57-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.166 |
Numéro MDL | MFCD06658293 |
Clé InChI | FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine |
CID PubChem | 138872 |
Nom IUPAC | 1-(6-méthylpyridine-2-yl)éthanone |
SMILES | CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65997.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15452679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65997.03 |
1 g |
0.05€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65997.06 |
5 g |
0.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6940-57-4 | |
135.166 | |
FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N | |
138872 | |
CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C |
C8H9NO | |
MFCD06658293 | |
2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine | |
1-(6-méthylpyridine-2-yl)éthanone |
Spécification
2-Acetyl-6-methylpyridine | |
Jaune | |
84°C (183°F) | |
1.515 | |
109564 | |
FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N | |
1-(6-méthylpyridine-2-yl)éthanone | |
138872 | |
98% |
6940-57-4 | |
209°C | |
C8H9NO | |
MFCD06658293 | |
2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine | |
CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C | |
135.166 | |
135.17 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only