Learn More
2-acétyl-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472679
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-57-4
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD06658293
Clé InChI FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine
CID PubChem 138872
Nom IUPAC 1-(6-méthylpyridine-2-yl)éthanone
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-6-methylpyridine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 209°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 250 mg
Beilstein 109564
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide