Learn More
2-acétyl-6-bromopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
17.78€ - 203.00€
Identifiants chimiques
CAS | 49669-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.035 |
Numéro MDL | MFCD00272200 |
Clé InChI | RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f |
CID PubChem | 11298578 |
Nom IUPAC | 1-(6-bromopyridine-2-yl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55981.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15422388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55981.03 |
1 g |
56.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55981.06 |
5 g |
203.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Acetyl-6-bromopyridine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-acétyl-6-bromopyridine est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire OLED.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
49669-13-8 | |
200.035 | |
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N | |
11298578 | |
CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br |
C7H6BrNO | |
MFCD00272200 | |
2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f | |
1-(6-bromopyridine-2-yl)éthanone |
Spécification
2-Acetyl-6-bromopyridine | |
51°C to 55°C | |
MFCD00272200 | |
Soluble in methanol. | |
CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br | |
200.035 | |
200.03 |
49669-13-8 | |
C7H6BrNO | |
2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f | |
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(6-bromopyridine-2-yl)éthanone | |
11298578 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only