Learn More
2-acétyl-6-bromopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442388
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
2-Acetyl-6-bromopyridine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acétyl-6-bromopyridine est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire OLED.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49669-13-8
Formule moléculaire C7H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 200.035
Numéro MDL MFCD00272200
Clé InChI RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f
CID PubChem 11298578
Nom IUPAC 1-(6-bromopyridine-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-6-bromopyridine
Point de fusion 51°C to 55°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 200.03
Pourcentage de pureté 97%