Learn More
2-acétyl-5-méthylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.21€ - 687.42€
Identifiants chimiques
CAS | 13679-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.20 |
Numéro MDL | MFCD00014529 |
Clé InChI | YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone |
CID PubChem | 83655 |
Nom IUPAC | 1-(5-méthylthiophène-2-yl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C)S1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11463644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11282.06 |
5 g |
62.21€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11282.14 |
25 g |
244.22€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11282.22 |
100 g |
687.42€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13679-74-8 | |
140.20 | |
YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N | |
83655 | |
CC(=O)C1=CC=C(C)S1 |
C7H8OS | |
MFCD00014529 | |
2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone | |
1-(5-méthylthiophène-2-yl)éthanone |
Spécification
2-Acetyl-5-methylthiophene | |
24°C to 28°C | |
65°C to 67°C (1 mmHg) | |
1.5625 | |
110854 | |
2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone | |
CC(=O)C1=CC=C(C)S1 | |
140.20 | |
140.2 |
13679-74-8 | |
1.119 | |
C7H8OS | |
MFCD00014529 | |
Light sensitive | |
YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(5-méthylthiophène-2-yl)éthanone | |
83655 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-181-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OB4972000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2°C à 8°C
- 2-Acetyl-5-methylthiophene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-(5-Methyl-2-thienyl)ethan-1-one
RUO – Research Use Only