Learn More
2-acétyl-5-méthylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463644
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13679-74-8
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.20
Numéro MDL MFCD00014529
Clé InChI YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
CID PubChem 83655
Nom IUPAC 1-(5-méthylthiophène-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-methylthiophene
Point de fusion 24°C to 28°C
Densité 1.119
Point d’ébullition 65°C to 67°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.5625
Quantité 5 g
Beilstein 110854
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 140.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-(5-Methyl-2-thienyl)ethan-1-one