Learn More
2-acétyl-5-bromothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.85€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS 5370-25-2
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.07
Numéro MDL MFCD00014528
Clé InChI IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
CID PubChem 79335
Nom IUPAC 1-(5-bromothiophèn-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10567763
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
308330050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10083610
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
308330250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5370-25-2
205.07
IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
79335
CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
C6H5BrOS
MFCD00014528
2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
1-(5-bromothiophèn-2-yl)éthanone
Spécification
2-Acetyl-5-bromothiophene
5370-25-2
100.0
Jaune
Authentic
Flacon en verre
MFCD00014528
IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
1-(5-bromothiophèn-2-yl)éthanone
79335
99%
99%
98.5
93°C to 96°C
103°C (4.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
C6H5BrOS
2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
205.07
205.07
Flocons cristallins ou poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 226-363-7
missing translation for 'tsca' : TSCA