Learn More
2-acétyl-5-bromothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10083610
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5370-25-2
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.07
Numéro MDL MFCD00014528
Clé InChI IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
CID PubChem 79335
Nom IUPAC 1-(5-bromothiophèn-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-bromothiophene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 96°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 103°C (4.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre