Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’,7-dichlorofluorescéine, pure
74.97€ - 881.39€
Identifiants chimiques
CAS | 76-54-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H10Cl2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 401.195 |
Numéro MDL | MFCD00005047 |
Clé InChI | VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
CID PubChem | 64944 |
ChEBI | CHEBI:51596 |
Nom IUPAC | 2‘,7’-dichloro-3‘,6’-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10032600
|
Thermo Scientific Chemicals
191530050 |
5 g | Flacon en verre |
74.97€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10511451
|
Thermo Scientific Chemicals
191530250 |
25 g | Flacon en verre |
247.23€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10105113
|
Thermo Scientific Chemicals
191531000 |
100 g | Flacon en verre |
881.39€
100g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
76-54-0 | |
401.195 | |
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
64944 | |
2‘,7’-dichloro-3‘,6’-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one |
C20H10Cl2O5 | |
MFCD00005047 | |
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one | |
CHEBI:51596 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl |
Spécification
2000 (at lambda min.) | |
76-54-0 | |
MFCD00005047 | |
15, 3076 | |
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl | |
401.195 | |
CHEBI:51596 | |
401.2 | |
Extra pur | |
Marron-rouge à orange |
2', 7'-Dichlorofluorescein | |
C20H10Cl2O5 | |
19, V,6, 461 | |
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one | |
Authentique | |
2‘,7’-dichloro-3‘,6’-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one | |
64944 | |
501 to 503nm (in 0.1N NaOH) | |
5% max. (110°C) | |
0.79g/mL | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- 2'',7''-Dichlorofluorescein
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.