Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’,7-dichlorofluorescéine, pure
Code produit. 10511451
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-54-0
Formule moléculaire C20H10Cl2O5
Poids moléculaire (g/mol) 401.195
Numéro MDL MFCD00005047
Clé InChI VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
CID PubChem 64944
ChEBI CHEBI:51596
Nom IUPAC 2‘,7’-dichloro-3‘,6’-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Spécification
Absorbance 2000 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau 2', 7'-Dichlorofluorescein
Beilstein 19, V,6, 461
Merck Index 15, 3076
Spectre IR Authentique
Lambda max. 501 to 503nm (in 0.1N NaOH)
Poids de la formule 401.2
Perte à la dessiccation 5% max. (110°C)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Densité 0.79g/mL
Couleur Marron-rouge à orange
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'',7''-Dichlorofluorescein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.