Learn More
2,7-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 413.00€
Identifiants chimiques
CAS | 58556-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 285.97 |
Numéro MDL | MFCD00238580 |
Clé InChI | ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc |
CID PubChem | 625355 |
Nom IUPAC | 2,7-dibromonaphthalene |
SMILES | BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56097.MD |
250 mg | |||||||
15402528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56097.03 |
1 g |
119.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56097.06 |
5 g |
413.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un intermédiaire dans les colorants et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
58556-75-5 | |
285.97 | |
ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N | |
625355 | |
BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1 |
C10H6Br2 | |
MFCD00238580 | |
naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc | |
2,7-dibromonaphthalene |
Spécification
2,7-Dibromonaphthalene | |
139°C to 142°C | |
MFCD00238580 | |
1862041 | |
Soluble in acetonitrile. | |
BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1 | |
285.97 | |
285.97 |
58556-75-5 | |
C10H6Br2 | |
UN3077 | |
naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc | |
ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N | |
2,7-dibromonaphthalene | |
625355 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche