Learn More
2,7-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422528
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire dans les colorants et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58556-75-5
Formule moléculaire C10H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 285.97
Numéro MDL MFCD00238580
Clé InChI ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
CID PubChem 625355
Nom IUPAC 2,7-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dibromonaphthalene
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3077
Beilstein 1862041
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile.
Poids de la formule 285.97
Pourcentage de pureté 99%