Learn More
2,6-Diméthylmorpholine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.60€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-91-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.176 |
Numéro MDL | MFCD00005973 |
Clé InChI | HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod |
CID PubChem | 110862 |
Nom IUPAC | 2,6-diméthylmorpholine |
SMILES | CC1CNCC(O1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25954.14 |
25 g | |||||||
11445730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25954.22 |
100 g |
195.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-91-3 | |
115.176 | |
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N | |
110862 | |
CC1CNCC(O1)C |
C6H13NO | |
MFCD00005973 | |
morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod | |
2,6-diméthylmorpholine |
Spécification
2,6-Dimethylmorpholine | |
141-91-3 | |
0.935 | |
48°C (120°F) | |
1.446 | |
UN1992 | |
morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod | |
CC1CNCC(O1)C | |
115.176 | |
115.18 |
cis + trans | |
-85°C | |
147°C | |
C6H13NO | |
MFCD00005973 | |
103036 | |
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-diméthylmorpholine | |
110862 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H226-H312
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par contact cutané.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-509-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QE1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only