Learn More
2,6-Diméthylmorpholine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435730
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-91-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00005973
Clé InChI HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
CID PubChem 110862
Nom IUPAC 2,6-diméthylmorpholine
SMILES CC1CNCC(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylmorpholine
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion -85°C
Densité 0.935
Point d’ébullition 147°C
Point d’éclair 48°C (120°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 25 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 103036
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 97%