Learn More
2,6-diméthyle-γ-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 1774.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1004-36-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
Numéro MDL | MFCD00006579 |
Clé InChI | VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601 |
CID PubChem | 13862 |
Nom IUPAC | 2,6-diméthylpyrane-4-one |
SMILES | CC1=CC(=O)C=C(O1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10725951
|
Thermo Scientific Acros
116740250 |
25 g | Flacon en verre |
132.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10102290
|
Thermo Scientific Acros
116741000 |
100 g | Flacon en verre |
452.25€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686544
|
Thermo Scientific Acros
116745000 |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1004-36-0 | |
124.14 | |
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N | |
13862 | |
CC1=CC(=O)C=C(O1)C |
C7H8O2 | |
MFCD00006579 | |
2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601 | |
2,6-diméthylpyrane-4-one |
Spécification
2,6-Dimethyl-γ-pyrone | |
98.5 | |
133°C to 137°C | |
248°C to 250°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006579 | |
2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601 | |
CC1=CC(=O)C=C(O1)C | |
124.14 | |
124.14 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
1004-36-0 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C7H8O2 | |
17, 291 | |
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-diméthylpyrane-4-one | |
13862 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-719-1
- 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only