Learn More
2,6-diméthyle-γ-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10102290
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-36-0
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00006579
Clé InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
CID PubChem 13862
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyrane-4-one
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133°C to 137°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 17, 291
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.