Learn More
2,6-difluoro-3-méthoxybenzonitrile, 97 %
134.00€ - 446.00€
Identifiants chimiques
CAS | 886498-35-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5F2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.131 |
Numéro MDL | MFCD04115902 |
Clé InChI | BXVCAGRBLOMHBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-difluoro-3-methoxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile |
CID PubChem | 3791832 |
Nom IUPAC | 2,6-difluoro-3-méthoxybenzonitrile |
SMILES | COC1=C(C(=C(C=C1)F)C#N)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
886498-35-7 | |
169.131 | |
BXVCAGRBLOMHBH-UHFFFAOYSA-N | |
3791832 | |
COC1=C(C(=C(C=C1)F)C#N)F |
C8H5F2NO | |
MFCD04115902 | |
2,6-difluoro-3-methoxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile | |
2,6-difluoro-3-méthoxybenzonitrile |
Spécification
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile | |
71°C to 73°C | |
MFCD04115902 | |
2,6-difluoro-3-methoxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile | |
COC1=C(C(=C(C=C1)F)C#N)F | |
169.131 | |
169.13 |
886498-35-7 | |
C8H5F2NO | |
UN3439 | |
BXVCAGRBLOMHBH-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-difluoro-3-méthoxybenzonitrile | |
3791832 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H311-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302+H332-H311-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante