Learn More
2,6-difluoro-3-méthoxybenzonitrile, 97 %
Code produit. 11386859
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886498-35-7
Formule moléculaire C8H5F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 169.131
Numéro MDL MFCD04115902
Clé InChI BXVCAGRBLOMHBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluoro-3-methoxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile
CID PubChem 3791832
Nom IUPAC 2,6-difluoro-3-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 169.13
Pourcentage de pureté 97%