Learn More
2,6-Dichlorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
59.90€ - 834.15€
Identifiants chimiques
CAS | 118-69-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.03 |
Numéro MDL | MFCD00000576 |
Clé InChI | DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene |
CID PubChem | 8368 |
Nom IUPAC | 1,3-dichloro-2-méthylbenzène |
SMILES | CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10590371
|
Thermo Scientific Acros
113791000 |
100 mL | Flacon en verre |
59.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10142380
|
Thermo Scientific Acros
113795000 |
500 mL | Flacon en verre |
201.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10541184
|
Thermo Scientific Acros
113790025 |
2.5 L | Flacon en verre |
834.15€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
118-69-4 | |
161.03 | |
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N | |
8368 | |
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000576 | |
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene | |
1,3-dichloro-2-méthylbenzène |
Spécification
2, 6-Dichlorotoluene | |
118-69-4 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
196°C to 203°C | |
Authentique | |
C7H6Cl2 | |
1.5500 to 1.552 | |
05, 296 | |
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene | |
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dichloro-2-méthylbenzène | |
8368 | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
2°C | |
1.2500g/mL | |
82°C | |
99% min. (GC) | |
CH3C6H3Cl2 | |
MFCD00000576 | |
1.25 | |
Solubility in water: 24mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone | |
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl | |
161.03 | |
161.03 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-269-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,6-Dichlorotoluene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.