Learn More
2,6-Dichlorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10541184
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-69-4
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.03
Numéro MDL MFCD00000576
Clé InChI DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
CID PubChem 8368
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorotoluene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 196°C to 203°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3Cl2
Indice de réfraction 1.5500 to 1.552
Quantité 2.5 L
Beilstein 05, 296
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 24mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.