Learn More
2,6-dichlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.50€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 118-69-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.025 |
Numéro MDL | MFCD00000576 |
Clé InChI | DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene |
CID PubChem | 8368 |
Nom IUPAC | 1,3-dichloro-2-méthylbenzène |
SMILES | CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11415927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24463.14 |
25 g |
23.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24463.22 |
100 g |
58.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11435927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24463.36 |
500 g |
182.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,6-dichlorotoluène est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
118-69-4 | |
161.025 | |
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N | |
8368 | |
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000576 | |
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene | |
1,3-dichloro-2-méthylbenzène |
Spécification
2,6-Dichlorotoluene | |
2°C | |
196°C to 203°C | |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000576 | |
1907194 | |
Soluble in water. | |
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl | |
161.025 | |
161.03 |
118-69-4 | |
1.254 | |
82°C (179°F) | |
1.551 | |
UN3082 | |
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene | |
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dichloro-2-méthylbenzène | |
8368 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-269-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only