Learn More
2,6-dichlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dichlorotoluène est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2,6-dichlorotoluène est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichlorotoluene |
Point de fusion | 2°C |
Densité | 1.254 |
Point d’ébullition | 196°C to 203°C |
Point d’éclair | 82°C (179°F) |
Indice de réfraction | 1.551 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3082 |
Beilstein | 1907194 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |