Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
23.72€ - 517.58€
Identifiants chimiques
CAS | 1266615-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H6Cl2NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.07 |
Numéro MDL | MFCD00150014 |
Clé InChI | CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Tillman's reagent hydrate |
CID PubChem | 23696612 |
SMILES | [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10051830
|
Thermo Scientific Acros
152870010 |
1 g | Flacon en verre |
23.72€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10636932
|
Thermo Scientific Acros
152870100 |
10 g | Flacon en verre |
86.63€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10746161
|
Thermo Scientific Acros
152870250 |
25 g | Flacon en verre |
182.91€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11985591
|
Thermo Scientific Acros
152871000 |
100 g | Flacon en verre |
517.58€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1266615-56-8 | |
290.07 | |
CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M | |
23696612 |
C12H6Cl2NNaO2 | |
MFCD00150014 | |
Tillman's reagent hydrate | |
[Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 |
Spécification
2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate | |
98+% | |
MFCD00150014 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol | |
Authentique | |
Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté | |
23696612 | |
14% max. (1 g, 120°C) | |
For determination of ascorbic acid: Passes Test | |
Poudre |
1266615-56-8 | |
C12H6Cl2NNaO2 | |
Tillman's reagent hydrate | |
CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 | |
290.07 | |
290.07 | |
≥98% | |
Vert foncé |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche