Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10746161
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-56-8
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Tillman's reagent hydrate
CID PubChem 23696612
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté
Poids de la formule 290.07
Perte à la dessiccation 14% max. (1 g, 120°C)
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité For determination of ascorbic acid: Passes Test
Couleur Vert foncé
Quantité 25 g
Forme physique Poudre