Learn More
2,6-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.23€ - 190.95€
Identifiants chimiques
CAS | 608-31-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.01 |
Numéro MDL | MFCD00007675 |
Clé InChI | JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline |
CID PubChem | 11846 |
ChEBI | CHEBI:46630 |
Nom IUPAC | 2,6-dichloroaniline |
SMILES | NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499423
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12320.14 |
25 g |
26.23€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409433
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12320.22 |
100 g |
49.04€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419433
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12320.36 |
500 g |
190.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,6-dichloroaniline est utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour la synthèse d’agents antibactériens de la loméfloxacine, de l’acide urique Lee et de la clonidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,6 g/l à20°C), le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
608-31-1 | |
162.01 | |
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N | |
11846 | |
2,6-dichloroaniline |
C6H5Cl2N | |
MFCD00007675 | |
benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline | |
CHEBI:46630 | |
NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl |
Spécification
2,6-Dichloroaniline | |
37°C to 40°C | |
118°C (244°F) | |
MFCD00007675 | |
775084 | |
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dichloroaniline | |
11846 | |
162.02 |
608-31-1 | |
97°C (5 mmHg) | |
C6H5Cl2N | |
UN3442 | |
benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline | |
NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl | |
162.01 | |
CHEBI:46630 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DICHLOROANILINES, SOLIDE
missing translation for 'rtecsNumber' : CX9862655
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only