Learn More
2,6-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419433
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dichloroaniline est utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour la synthèse d’agents antibactériens de la loméfloxacine, de l’acide urique Lee et de la clonidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,6 g/l à20°C), le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-31-1
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.01
Numéro MDL MFCD00007675
Clé InChI JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
CID PubChem 11846
ChEBI CHEBI:46630
Nom IUPAC 2,6-dichloroaniline
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloroaniline
Point de fusion 37°C to 40°C
Densité 1.28
Point d’ébullition 97°C (5 mmHg)
Point d’éclair 118°C (244°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 775084
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.6g/L at 20°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%