Learn More
2,6-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
64.20€ - 996.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13720-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 285.97 |
Numéro MDL | MFCD01026462 |
Clé InChI | PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene |
CID PubChem | 640591 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromonaphthalene |
SMILES | BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16134.03 |
1 g |
64.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16134.06 |
5 g |
262.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16134.14 |
25 g |
996.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Dibromonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It reacts with hexylmagnesium bromide to form 2,6-Dihexyl-naphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,6-dibromonaphtalène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il réagit avec le bromure d’hexylmagnésium pour former le 2,6-dihexyl-naphtalène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
13720-06-4 | |
285.97 | |
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N | |
640591 | |
BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1 |
C10H6Br2 | |
MFCD01026462 | |
naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene | |
2,6-dibromonaphthalene |
Spécification
2,6-Dibromonaphthalene | |
162°C to 167°C | |
MFCD01026462 | |
Insoluble in water. | |
BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1 | |
285.97 | |
285.97 |
13720-06-4 | |
C10H6Br2 | |
naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene | |
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromonaphthalene | |
640591 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only