Learn More
2,6-dibromo-4-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS 2432-14-6
Formule moléculaire C7H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.932
Numéro MDL MFCD00002154
Clé InChI FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
CID PubChem 17078
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11462928
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18634.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11472928
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18634.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2432-14-6
265.932
FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
17078
CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
C7H6Br2O
MFCD00002154
2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
2,6-dibromo-4-méthylphénol
Spécification
2,6-Dibromo-4-methylphenol
49°C to 50°C
C7H6Br2O
2045283
FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromo-4-méthylphénol
17078
98%
2432-14-6
>110°C (230°F)
MFCD00002154
2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
265.932
265.94
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 219-404-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GO7700000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante