Learn More
2,6-dibromo-4-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462928
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-14-6
Formule moléculaire C7H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.932
Numéro MDL MFCD00002154
Clé InChI FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
CID PubChem 17078
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-methylphenol
Point de fusion 49°C to 50°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2045283
Poids de la formule 265.94
Pourcentage de pureté 98%