Learn More
2,6-Diacétylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.10€ - 553.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1129-30-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.18 |
Numéro MDL | MFCD00006304 |
Clé InChI | BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144 |
CID PubChem | 70790 |
Nom IUPAC | 1-(6-acétylpyridine-2-yl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11471697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25678.03 |
1 g |
50.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25678.06 |
5 g |
176.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25678.14 |
25 g |
553.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Diacetylpyridine is used as intermediate in organic synthesis. It is a precursor to ligands in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,6-diacétylpyridine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique. C’est un précurseur des ligands en chimie de coordination.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme et le DMSO.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1129-30-2 | |
163.18 | |
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N | |
70790 | |
CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O |
C9H9NO2 | |
MFCD00006304 | |
2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144 | |
1-(6-acétylpyridine-2-yl)éthanone |
Spécification
2,6-Diacetylpyridine | |
78°C to 82°C | |
MFCD00006304 | |
Soluble in water,chloroform,and DMSO. | |
CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O | |
163.18 | |
163.18 |
1129-30-2 | |
C9H9NO2 | |
2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144 | |
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N | |
1-(6-acétylpyridine-2-yl)éthanone | |
70790 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-442-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only