Learn More
2,5-diphényloxazole, grade de scintillation 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.80€ - 1543.00€
Identifiants chimiques
CAS | 92-71-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.26 |
Numéro MDL | MFCD00005306 |
Clé InChI | CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | PPO |
CID PubChem | 7105 |
Nom IUPAC | 2,5-diphenyl-1,3-oxazole |
SMILES | O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10091090
|
Thermo Scientific Acros
117380250 |
25 g | Flacon en plastique |
32.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10102770
|
Thermo Scientific Acros
117381000 |
100 g | Flacon en plastique |
86.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10112770
|
Thermo Scientific Acros
117385000 |
500 g | Flacon en plastique |
321.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10793324
|
Thermo Scientific Acros
117380025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
1543.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie par fluorescence/luminescenceIdentifiants chimiques
92-71-7 | |
221.26 | |
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N | |
7105 | |
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C15H11NO | |
MFCD00005306 | |
PPO | |
2,5-diphenyl-1,3-oxazole |
Spécification
2, 5-Diphenyloxazole | |
99% | |
Poudre cristalline | |
100.0 | |
1.06g/mL | |
99% | |
C15H11NO | |
27, 78 | |
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-diphenyl-1,3-oxazole | |
7105 | |
≥98.5% |
70°C to 72°C | |
92-71-7 | |
98.5 | |
< 25 cpm | |
Blanc | |
Authentique | |
MFCD00005306 | |
PPO | |
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
221.26 | |
221.26 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RP6825000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only