Learn More
2,5-diphényloxazole, grade de scintillation 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10102770
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie par fluorescence/luminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-71-7
Formule moléculaire C15H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00005306
Clé InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PPO
CID PubChem 7105
Nom IUPAC 2,5-diphényl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Diphenyloxazole
Point de fusion 70°C to 72°C
Note relative au nom 99%
Forme physique Poudre cristalline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Bruit de fond < 25 cpm
Densité 1.06g/mL
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Beilstein 27, 78
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2,5-Diphenyloxazole