Learn More
2,5-diméthylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.78€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS 625-84-3
Formule moléculaire C6H9N
Poids moléculaire (g/mol) 95.14
Numéro MDL MFCD00005223
Clé InChI PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
CID PubChem 12265
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-1H-pyrrole
SMILES CC1=CC=C(N1)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10596013
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
116750050
5 g
36.78€
5g
10351614
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
116750250
25 g
115.58€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
625-84-3
95.14
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
12265
CC1=CC=C(N1)C
C6H9N
MFCD00005223
2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
2,5-diméthyl-1H-pyrrole
Spécification
2, 5-Dimethylpyrrole
96.0
Orange-jaune à blanc
165.0°C (740.0 mmHg)
Authentique
Flacon en verre
1.5040 to 1.5070
20, 172
2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
2,5-diméthyl-1H-pyrrole
12265
97%
625-84-3
100.0
0.9350g/mL
54°C
96% min. (GC)
C6H9N
MFCD00005223
0.935
Solubility in water: insoluble
CC1=CC=C(N1)C
95.14
95.14
Poudre cristalline et/ou morceaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-913-8
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethylpyrrole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.