Learn More
2,5-diméthylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10351614
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-84-3
Formule moléculaire C6H9N
Poids moléculaire (g/mol) 95.14
Numéro MDL MFCD00005223
Clé InChI PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
CID PubChem 12265
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-1H-pyrrole
SMILES CC1=CC=C(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylpyrrole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange-jaune à blanc
Densité 0.9350g/mL
Point d’ébullition 165.0°C (740.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5040 to 1.5070
Quantité 25 g
Beilstein 20, 172
Gravité spécifique 0.935
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 95.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethylpyrrole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.