Learn More
2′,5′-Dihydroxyacetophenone, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5%
23.25€ - 69.21€
Identifiants chimiques
CAS 490-78-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002343
Clé InChI WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
CID PubChem 10279
Nom IUPAC 1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15607390
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
89415-250MG
250 mg Glass bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15697380
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
89415-1G
1 g Glass bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Identifiants chimiques
490-78-8
152.149
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
10279
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
C8H8O3
MFCD00002343
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanone
Spécification
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
204°C to 207°C
C8H8O3
MFCD00002343
637903
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanone
10279
≥99.5%
490-78-8
Yellow
(HO)2C6H3COCH3
NONH for all modes of transport
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
152.149
152.15g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 207-716-4