Learn More
2′,5′-Dihydroxyacetophenone, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15607390
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Glass bottle
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-78-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002343
Clé InChI WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
CID PubChem 10279
Nom IUPAC 1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Point de fusion 204°C to 207°C
Couleur Yellow
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire (HO)2C6H3COCH3
Quantité 250 mg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 637903
Poids de la formule 152.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%