Learn More
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 615-94-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.09 |
Numéro MDL | MFCD00001598 |
Clé InChI | QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop |
CID PubChem | 69213 |
Nom IUPAC | 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
SMILES | OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11442.06 |
5 g |
28.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11442.14 |
25 g |
67.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11442.18 |
50 g |
112.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dianion, and squarate as bridging ligands in the synthesis and magnetic properties of binuclear iron(III) complexes with oxalate. A Dinuclear 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone acts as a bridging ligand Ruthenium(II) Complex with the Dianion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicationsdianion2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinoet squarate en tant que ligands pontants dans la synthèse et les propriétés magnétiques de complexes binucléaires de fer (III) avec l’oxalate. Une dinucléaire 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone agit comme un complexe ligand pontant ruthénium (II) avec le Dianion.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
615-94-1 | |
140.09 | |
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N | |
69213 | |
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O |
C6H4O4 | |
MFCD00001598 | |
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop | |
2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
Spécification
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone | |
∼220°C (sublimation) | |
MFCD00001598 | |
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop | |
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione | |
69213 | |
98% |
615-94-1 | |
C6H4O4 | |
1939229 | |
Soluble in water. | |
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O | |
140.09 | |
140.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 210-454-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche