Learn More
2,5-dichloropyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
46.73€ - 508.53€
Identifiants chimiques
CAS | 22536-67-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.974 |
Numéro MDL | MFCD00673131 |
Clé InChI | CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci |
CID PubChem | 590641 |
Nom IUPAC | 2,5-dichloropyrimidine |
SMILES | C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15431099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64066.06 |
5 g |
46.73€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15441099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64066.14 |
25 g |
153.77€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15451099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64066.22 |
100 g |
508.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,5-Dichloropyrimidine acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 2,5-dichloropyrimidine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans le domaine de la synthèse organique agrochimique, pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
22536-67-0 | |
148.974 | |
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N | |
590641 | |
C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl |
C4H2Cl2N2 | |
MFCD00673131 | |
2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci | |
2,5-dichloropyrimidine |
Spécification
2,5-Dichloropyrimidine | |
48°C to 55°C | |
107°C (225°F) | |
MFCD00673131 | |
110912 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl | |
148.974 | |
148.97 | |
Poudre |
22536-67-0 | |
Blanc | |
C4H2Cl2N2 | |
UN3077 | |
2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci | |
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dichloropyrimidine | |
590641 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only