Learn More
2,5-dichloropyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431099
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2,5-Dichloropyrimidine acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,5-dichloropyrimidine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans le domaine de la synthèse organique agrochimique, pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22536-67-0
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.974
Numéro MDL MFCD00673131
Clé InChI CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
CID PubChem 590641
Nom IUPAC 2,5-dichloropyrimidine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloropyrimidine
Point de fusion 48°C to 55°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 107°C (225°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 110912
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 148.97
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre