Learn More
2,5-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
70.05€ - 660.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21663-61-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.008 |
Numéro MDL | MFCD00019741 |
Clé InChI | LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057 |
CID PubChem | 89000 |
Nom IUPAC | 2,5-dichlorobenzonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11418116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14141.06 |
5 g |
70.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11428116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14141.14 |
25 g |
225.12€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11438116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14141.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21663-61-6 | |
172.008 | |
LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N | |
89000 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl |
C7H3Cl2N | |
MFCD00019741 | |
benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057 | |
2,5-dichlorobenzonitrile |
Spécification
2,5-Dichlorobenzonitrile | |
128°C to 131°C | |
MFCD00019741 | |
2045293 | |
LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dichlorobenzonitrile | |
89000 | |
98% |
21663-61-6 | |
C7H3Cl2N | |
UN3439 | |
benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl | |
172.008 | |
172.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 244-518-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante