Learn More
2,5-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichlorobenzonitrile |
Point de fusion | 128°C to 131°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3439 |
Beilstein | 2045293 |
Poids de la formule | 172.01 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Nom du produit
2,5-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu