Learn More
2,5-dichloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.10€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-82-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.01 |
Numéro MDL | MFCD00007667 |
Clé InChI | AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg |
CID PubChem | 7262 |
ChEBI | CHEBI:34245 |
Nom IUPAC | 2,5-dichloroaniline |
SMILES | NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11151.30 |
250 g |
42.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419073
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11151.36 |
500 g |
65.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429073
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11151.0E |
2500 g |
260.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,5-dichloroaniline a été utilisée dans une étude pour développer une méthode quantitative rapide et sensible pour la détection de certains dérivés de l’aniline par microextraction en phase solide dans la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique dilué.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air, garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
95-82-9 | |
162.01 | |
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N | |
7262 | |
2,5-dichloroaniline |
C6H5Cl2N | |
MFCD00007667 | |
1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg | |
CHEBI:34245 | |
NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl |
Spécification
2,5-Dichloroaniline | |
48°C to 52°C | |
139°C (282°F) | |
MFCD00007667 | |
1447438 | |
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dichloroaniline | |
7262 | |
162.02 |
95-82-9 | |
250°C to 251°C | |
C6H5Cl2N | |
UN3442 | |
1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg | |
NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl | |
162.01 | |
CHEBI:34245 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DICHLOROANILINES, SOLIDE
missing translation for 'rtecsNumber' : BX2610000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only