Learn More
2,5-dichloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419073
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,5-dichloroaniline a été utilisée dans une étude pour développer une méthode quantitative rapide et sensible pour la détection de certains dérivés de l’aniline par microextraction en phase solide dans la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique dilué.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air, garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-82-9
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.01
Numéro MDL MFCD00007667
Clé InChI AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
CID PubChem 7262
ChEBI CHEBI:34245
Nom IUPAC 2,5-dichloroaniline
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloroaniline
Point de fusion 48°C to 52°C
Densité 1.54
Point d’ébullition 250°C to 251°C
Point d’éclair 139°C (282°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 1447438
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dilute hydrochloric acid.
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 99%