Learn More
2,5-Dibromohydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
19.00€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS 14753-51-6
Formule moléculaire C6H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 267.904
Numéro MDL MFCD00192664
Clé InChI VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 280945
Nom IUPAC 2,5-dibromobenzène-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15451698
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55453.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15461698
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55453.06
5 g
72.50€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15471698
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55453.14
25 g
261.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique important.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
14753-51-6
267.904
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromobenzène-1,4-diol
C6H4Br2O2
MFCD00192664
280945
C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Spécification
2,5-Dibromohydroquinone
191°C to 194°C
MFCD00192664
Soluble in methanol
C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
267.904
267.9
14753-51-6
C6H4Br2O2
2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromobenzène-1,4-diol
280945
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures