Learn More
2,5-Dibromohydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15451698
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique important.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14753-51-6
Formule moléculaire C6H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 267.904
Numéro MDL MFCD00192664
Clé InChI VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 280945
Nom IUPAC 2,5-dibromobenzène-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromohydroquinone
Point de fusion 191°C to 194°C
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 267.9
Pourcentage de pureté 97%