Learn More
2,5-dibromo-3-n-butylthiophène, 96 %, Thermo Scientific™
47.10€ - 400.00€
Identifiants chimiques
CAS 116971-10-9
Formule moléculaire C8H10Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 298.04
Numéro MDL MFCD00672012
Clé InChI YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 600361
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3-butylthiophene
SMILES CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15471718
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55465.MD
250 mg N/A N/A N/A
15451718
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55465.03
1 g N/A N/A N/A
15461718
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55465.06
5 g N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
116971-10-9
298.04
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-butylthiophene
C8H10Br2S
MFCD00672012
600361
CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Spécification
2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
1.67
110°C (230°F)
1.574
thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
298.04
298.04
116971-10-9
270°C to 281°C
C8H10Br2S
MFCD00672012
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-butylthiophene
600361
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2,5-dibromo-3-n-butylthiophène, 96 %, Thermo Scientific™