Learn More
2,5-dibromo-3-n-butylthiophène, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15451718
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116971-10-9
Formule moléculaire C8H10Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 298.04
Numéro MDL MFCD00672012
Clé InChI YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 600361
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3-butylthiophene
SMILES CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
Densité 1.67
Point d’ébullition 270°C to 281°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 1 g
Synonyme thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
Poids de la formule 298.04
Pourcentage de pureté 96%