Learn More
2,5-di-tert-butylhydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
84.82€ - 180.90€
Identifiants chimiques
CAS | 88-58-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H22O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.33 |
Numéro MDL | MFCD00008825 |
Clé InChI | JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone |
CID PubChem | 2374 |
ChEBI | CHEBI:41094 |
Nom IUPAC | 2,5-ditert-butylbenzène-1,4-diol |
SMILES | CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10215960
|
Thermo Scientific Acros
150840010 |
1 kg | Flacon en plastique |
84.82€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10404555
|
Thermo Scientific Acros
150840025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
180.90€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
88-58-4 | |
222.33 | |
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N | |
2374 | |
2,5-ditert-butylbenzène-1,4-diol |
C14H22O2 | |
MFCD00008825 | |
2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone | |
CHEBI:41094 | |
CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C |
Spécification
2, 5-Di-tert-butylhydroquinone | |
98.5 | |
212°C to 218°C | |
216g/mL | |
Authentique | |
C14H22O2 | |
2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone | |
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-ditert-butylbenzène-1,4-diol | |
2374 | |
222.33 | |
Poudre cristalline |
88-58-4 | |
100.0 | |
Beige à beige / rose | |
216°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00008825 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane | |
CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C | |
222.33 | |
CHEBI:41094 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-841-8