Learn More
2,5-di-tert-butylhydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10215960
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-58-4
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.33
Numéro MDL MFCD00008825
Clé InChI JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
CID PubChem 2374
ChEBI CHEBI:41094
Nom IUPAC 2,5-ditert-butylbenzène-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212°C to 218°C
Couleur Beige à beige / rose
Densité 216g/mL
Point d’éclair 216°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline