Learn More
2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione, 97 %, Thermo Scientific™
57.90€ - 766.00€
Identifiants chimiques
CAS 1347815-30-8
Formule moléculaire C20H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.327
Numéro MDL MFCD20265373
Clé InChI YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
CID PubChem 73996030
Nom IUPAC 2-pyridine-4-yl-3H-naphtho[3,2-e]benzimidazole-6,11-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15451766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54920.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15431766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54920.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15441766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54920.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1347815-30-8
325.327
YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
73996030
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
C20H11N3O2
MFCD20265373
2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
2-pyridine-4-yl-3H-naphtho[3,2-e]benzimidazole-6,11-dione
Spécification
2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
C20H11N3O2
2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
325.327
325.33
1347815-30-8
MFCD20265373
YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
2-pyridine-4-yl-3H-naphtho[3,2-e]benzimidazole-6,11-dione
73996030
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures